missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| CAS | 76771-97-6 |
| Molekylær formel | C9H17NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2,4-dimethyl-heptanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-4-9(11)8(3)5-7(2)6-10/h7-9,11H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(O)C(C)CC(C)C#N |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.24 |
| Formel vægt | 155.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?