Få mere at vide
5-Hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-met |
| CAS | 1159977-42-0 |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-met |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O6/c1-18(2,21-17(24)27-10-11-8-6-5-7-9-11)16-19-12(15(23)26-4)13(22)14(20-16)25-3/h5-9,22H,10H2,1-4H3,(H,21,24) |
| SMIL | COC(=O)c1nc(nc(OC)c1O)C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 5-hydroxy-6-methoxy-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propan-2-yl]pyrimidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.376 |
| Formel vægt | 375.143 |