Få mere at vide
5-Hydroxy-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30404655
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30404655 25 g
1 options
Artikelnummer. 30404655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95785025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-1-tetralone
CAS 28315-93-7
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 25 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-alpha-tetralone, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthyl-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-5-hydroxy-1(2H)-naphthalenone, 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
SMIL Oc1cccc2C(=O)CCCc12
IUPAC navn 5-hydroxy-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681