Få mere at vide
5-hydroxy-1-tetralon, 99%
Artikelnummer. 11498886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498886 5 g 5g
11488886 1 g 1g
11408896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17034.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 28315-93-7 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
5-Hydroxy-1-tetralon, bruges som en metabolit af Levobunolol (L335000) og d-Bunolol (L335010). Det bruges også som et reagens til bestemmelse af hexoser og oligosaccharider ved en fluorescensteknik. Et reagens, der bruges til fluorescensbestemmelse af enzymaktivitet. Nogle af de andre anvendelser inkluderer som intern standard under HPLC-bestemmelse af 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) i human urin, som fluorescerende mærkningsreagens under mikropåvisning af glycosphingolipid på TLC plader, i syntese af 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-quinon-derivater, i syntese af ny chiral oxathian.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Hydroxy-1-tetralon, bruges som en metabolit af Levobunolol (L335000) og d-Bunolol (L335010). Det bruges også som et reagens til bestemmelse af hexoser og oligosaccharider ved en fluorescensteknik. Et reagens, der bruges til fluorescensbestemmelse af enzymaktivitet. Nogle af de andre anvendelser inkluderer som intern standard under HPLC-bestemmelse af 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) i human urin, som fluorescerende mærkningsreagens under mikropåvisning af glycosphingolipid på TLC plader, i syntese af 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-quinon-derivater, i syntese af ny chiral oxathian.
Opløselighed Opløselig i alkohol
, ether, benzen og eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28315-93-7
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00001693
InChI nøgle YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-1-tetralone, 1-tetralon-5-ol, 5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 5-hydroy-1-tetraione, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-hydroxytetralone, 3,4-dihydro-5-hydroxy-1 2h-naphthalenone, 1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one, 5-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 119921
IUPAC navn 5-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL C1CC2=C(C=CC=C2O)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-1-tetralone
Smeltepunkt 209 °C til 211 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2437410
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, benzen og eddikesyre.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%