Få mere at vide
5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O3.Na/c1-6-2-5-3(4(6)8)7(9)10;/h2,8H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 165.015 |
| Procent renhed | >95% |