Få mere at vide
5-Hydroxy-1-indanone, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30963972
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30963972 10 g -
30961231 25 g 25g
30960399 500 g 500g
30960086 5 g 5g
30954926 1 g 1g
30959888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30963972 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1164410g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-1-indanone
CAS 3470-49-3
Molekylær formel C9H8O2
MDL nummer MFCD00857527
Mængde 10 g
SMIL C1=C(O)C=CC2=C1CCC2=O
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Procent renhed 97%