Få mere at vide
5-Hydroxy-1,4-nafthoquinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Juglone |
| CAS | 481-39-0 |
| Molekylær formel | C10 H6 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy- (8CI), Juglone (6CI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-Hydroxynaphthoquinone, 8-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Akhnot, C.I. 75500, C.I. Natural Brown 7, Juglon, NSC 153189, NSC 34266, NSC 622948, Natural Brown 7, Nucin, Regianin, Walnut Extract |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H |
| SMIL | Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 5-hydroxynaphthalen-1,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0317 |