Få mere at vide
5-Hydroxy-1,4-nafthoquinon, 99%
Beskrivelse
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon bruges som et naturligt farvestof i tøj, stoffer, uld og blæk. Det er et farvestof til fødevarer og kosmetik. Det er involveret i syntesen af poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinon) stabiliserede guldnanopartikler (AuNQ NP'er), som bruges til ikke-enzymatisk elektrokemisk påvisning af glucose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon anvendes som et naturligt farvestof i tøj, stoffer, uld og blæk. Det er et farvestof til fødevarer og kosmetik. Det er involveret i syntesen af poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinon) stabiliserede guldnanopartikler (AuNQ NP'er), som bruges til ikke-enzymatisk elektrokemisk påvisning af glucose.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, dimethylsulfoxid, ether og vandig opløsning af alkalier. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone |
| Smeltepunkt | 161 °C til 163 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5629 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, kloroform, dimethylsulfoxid, ether og vandløsning af alkalier. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174.16 |
| Procent renhed | 99% |