Få mere at vide
5-Hydroxy-1,4-nafthoquinon, 99%
Description
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon bruges som et naturligt farvestof i tøj, stoffer, uld og blæk. Det er et farvestof til fødevarer og kosmetik. Det er involveret i syntesen af poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinon) stabiliserede guldnanopartikler (AuNQ NP'er), som bruges til ikke-enzymatisk elektrokemisk påvisning af glucose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon anvendes som naturlig farvestof i stof, tekstiler, uld og blæk. Det er et farvestof til mad og kosmetik. Det er involveret i syntesen af poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinon) stabiliserede guldnanopartikler (AuNQ NP'er), som bruges til ikke-enzymatisk elektrokemisk detektion af glukose.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, kloroform, dimethylsulfoxid, ether og vandløsning af alkalier. Let opløselig i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone |
| Smeltepunkt | 161 °C til 163 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5629 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, kloroform, dimethylsulfoxid, ether og vandløsning af alkalier. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174.16 |
| Procent renhed | 99% |
Safety and Handling
- 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone