Få mere at vide
5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione |
| CAS | 481-39-0 |
| Molekylær formel | C10H6O3 |
| MDL nummer | MFCD00001684 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(C1=C2C=CC=C1O)C=CC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Procent renhed | 97% |