missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| CAS | 372078-45-0 |
| Molekylær formel | C9H10ClN3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydrazinyl-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O.ClH/c10-12-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(13)11-7;/h1-5,12H,10H2,(H,11,13);1H |
| SMIL | Cl.NNc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC navn | 5-hydrazinyl-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.65 |
| Formel vægt | 211.0512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?