Få mere at vide
5-Hydantoin acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10503781 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10503781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225700050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydantoin acetic acid
Navn note 98%
CAS 5427-26-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 213°C to 216°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H6N2O4
MDL nummer MFCD00005267
Mængde 5 g
Beilstein 24, II, 136
Synonym hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
InChI nøgle DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
IUPAC navn 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 158.11
PubChem CID 95492
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder