Få mere at vide
5-Hexynoic acid, 97%
Artikelnummer. 10210403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10210403 1 g Glasflaske 1g
10371023 5 g Glasflaske 5g
10686894 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10210403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53293-00-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00066346
InChI nøgle VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
PubChem CID 143036
ChEBI CHEBI:73511
IUPAC navn hex-5-ynsyre
SMIL C#CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexynoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0160g/mL
Kogepunkt 224.0°C to 225.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH≡C(CH2)3COOH
Brydningsindeks 1.4480 to 4.4500
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.016
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexynoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.