Få mere at vide
5-hexynsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028020
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11406187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25132.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
5-hexynsyre anvendes til fremstilling af hex-5-ynsyremethylester ved anvendelse af p-toluensulfonsyre som reagens. Det er også involveret i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-hexynsyre anvendes til fremstilling af hex-5-ynsyremethylester ved anvendelse af p-toluensulfonsyre som reagens. Det er også involveret i kemisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53293-00-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00066346
InChI nøgle VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
PubChem CID 143036
ChEBI CHEBI:73511
IUPAC navn hex-5-ynsyre
SMIL C#CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexynoic acid
Tæthed 0.99
Kogepunkt 73°C to 74°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4495
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743192
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%