Få mere at vide
5-hexynsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406187 1 g 1g
11416187 5 g 5g
11426187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25132.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
5-hexynsyre anvendes til fremstilling af hex-5-ynsyremethylester ved anvendelse af p-toluensulfonsyre som reagens. Det er også involveret i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-hexynsyre anvendes til fremstilling af hex-5-ynsyremethylester ved anvendelse af p-toluensulfonsyre som reagens. Det er også involveret i kemisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53293-00-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00066346
InChI nøgle VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
PubChem CID 143036
ChEBI CHEBI:73511
IUPAC navn hex-5-ynsyre
SMIL C#CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexynoic acid
Tæthed 0.99
Kogepunkt 73°C to 74°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4495
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743192
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%