Få mere at vide
5-Hexynenitril, 98%
Artikelnummer. 11397755
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397755 1 g 1g
11307765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02604.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93,129 g/mol
5-hexynenitril anvendes til fremstilling af annelerede symmetriske og asymmetriske 3,3'-disubstituerede 2,2'-bipyridiner ved hjælp af cobalt(I)-katalyserede [2+2+2]-cycloadditioner med 1,3-diyner. Yderligere reagerer det med 3-brom-pyridin til fremstilling af 6-(3-pyridinyl)-5-hexynenitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-hexynenitril
anvendes til fremstilling af anneleret symmetrisk og asymmetrisk 3,3′ -disubstitueret 2,2′ -bipyridiner ved cobalt(I)-katalyserede [2+2+2]-cycloadditioner med 1,3-diyner. Yderligere reagerer det med 3-brom-pyridin til fremstilling af 6-(3-pyridinyl)-5-hexynenitril.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14918-21-9
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00001978
InChI nøgle JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
IUPAC navn hex-5-ynenitril
SMIL C#CCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexynenitrile
Tæthed 0.889
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 42 °C (107 °F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1735926
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 93.13
Procent renhed 98%