Få mere at vide
5-Hexynenitril, 98%
Artikelnummer. 10781925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781925 5 g Glasflaske 5g
10135800 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781925 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 307370050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14918-21-9
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00001978
InChI nøgle JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
IUPAC navn hex-5-ynenitril
SMIL C#CCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexynenitrile
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Amber
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽C(CH2)3CN
Brydningsindeks 1,4390 til 1,441
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.88
Formel vægt 93.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske