Få mere at vide
5-Hexyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357445
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357445 5 g 5g
11347445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19780-84-8
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00041593
InChI nøgle AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
PubChem CID 89223
IUPAC navn hex-5-yn-3-ol
SMIL CCC(CC#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexyn-3-ol
Kogepunkt 58°C to 59°C (25 mmHg)
Flammepunkt 43°C (109°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1698904
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥98%