Få mere at vide
5-Hexyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 10462825 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462825 1 g Glasflaske 1g
10390684 5 g Glasflaske 5g
11974621 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462825 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296580010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 928-90-5 | C6H10O | 98,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-90-5
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00002980
InChI nøgle GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-1-ol, 1-hydroxy-5-hexyne, 5-hexyne-1-ol, 5-hextyn-1-ol, 5-hexynol, 5-hexynyl alcohol, hex-5-ynol, 5-hexyn-l-ol, 6-hydroxy-1-hexyne, pubchem13078
PubChem CID 70234
IUPAC navn hex-5-yn-1-ol
SMIL OCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexyn-1-ol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 73.0°C to 75.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡C(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4510
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.89
Formel vægt 98.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.