Få mere at vide
5-Hexyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11395627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395627 1 g 1g
11385627 5 g 5g
11305637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043370.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 928-90-5 | C6H10O | 98,15 g/mol
5-Hexyn-1-ol anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af terminale alkyner og lactoner indeholdende terminale alykyngrupper. Det bruges også til syntese af cinnolin-fusioneret cyklisk endiyn, llycopodium-alkaloider, (+)-nankakurine A og (+)-nankakurine B og 7-benzoyloxy-3-(2-nitrophenylseleno)-1,5-cyclodecadiyne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-90-5
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00002980
InChI nøgle GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-1-ol, 1-hydroxy-5-hexyne, 5-hexyne-1-ol, 5-hextyn-1-ol, 5-hexynol, 5-hexynyl alcohol, hex-5-ynol, 5-hexyn-l-ol, 6-hydroxy-1-hexyne, pubchem13078
PubChem CID 70234
IUPAC navn hex-5-yn-1-ol
SMIL OCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexyn-1-ol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.880 g/mL
Kogepunkt 73°C to 75°C (15 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel HC≡C(CH2)3CH2OH
Brydningsindeks 1.4451
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 98.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske