Få mere at vide
5-hexenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(4E,7Z)-4,7-tridecadienylacetat, en komponent af sexferomonet, blev syntetiseret ud fra 5-hexenylacetat. CM af 5-decen med 5-hexenylacetat bruges til at fremstille insektferomonet. Anvendes i olefin krydsmetatese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(4E,7Z)-4,7-tridecadienylacetat, en komponent af sexferomonet, blev syntetiseret ud fra 5-hexenylacetat. CM af 5-decen med 5-hexenylacetat bruges til at fremstille insektferomonet. Anvendes i olefin krydsmetatese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hexenyl acetate |
| Tæthed | 0.883 |
| Kogepunkt | 173°C to 174°C |
| Flammepunkt | 60°C (142°F) |
| Lineær formel | CH3CO2(CH2)4CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,soluble in alcohol. |
| Formel vægt | 142.2 |
| Vis mere |