Få mere at vide
5-Hexenosyre, 99%
Artikelnummer. 11343416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343416 5 g 5g
11333416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12863.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
5-hexensyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-hexensyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1577-22-6
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00046558
InChI nøgle XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC navn hex-5-ensyre
SMIL C=CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexenoic acid
Tæthed 0.961
Kogepunkt 107 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743172
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%