Få mere at vide
5-Hexenosyre, 98%
Artikelnummer. 13458668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13458668 5 g 5g
13448668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458668 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1577-22-6
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
InChI nøgle XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC navn hex-5-ensyre
SMIL C=CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexenoic acid
Tæthed 0.9610g/mL
Kogepunkt 203,0 °C
Flammepunkt 104 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=CH(CH2)3CO2H
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.961
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 114.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.