Få mere at vide
5-Hexenenitrile, 95%
Artikelnummer. 10348903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10348903
Brand: Thermo Scientific Acros 259810010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5048-19-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5048-19-1
Molekylær formel C6H9N
Molekylvægt (g/mol) 95.15
MDL nummer MFCD00067056
InChI nøgle UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
PubChem CID 123222
IUPAC navn hex-5-enenitrile
SMIL C=CCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexenenitrile
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammepunkt 40°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH2=CHCH2CH2CH2CN
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Formel vægt 95.15
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexenenitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.