Få mere at vide
5-hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
20 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764241 20 mL Glasflaske 20ml
10193381 5 mL Glasflaske 5ml
10070970 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120780200
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-49-9
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00008793
InChI nøgle RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC navn hex-5-en-2-one
SMIL CC(=O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexen-2-one
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 128°C to 129°C
Flammepunkt 23°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.421
Mængde 20 mL
Beilstein 01, 734
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 98.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexen-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.