Få mere at vide
5-hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430697 25 g 25g
11420697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22505.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Acetone bruges som en naturidentisk smag og duft. Og det bruges også til at fremstille 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyl Acetone bruges som en naturidentisk smag og duft. Og det bruges også til at fremstille 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-49-9
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00008793
InChI nøgle RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC navn hex-5-en-2-one
SMIL CC(=O)CCC=C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Hexen-2-one
Tæthed 0.847
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Like Ketone
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1699137
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.