Få mere at vide
5-hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420697 5 g 5g
11430697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22505.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Acetone bruges som en naturidentisk smag og duft. Og det bruges også til at fremstille 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyl Acetone bruges som en naturidentisk smag og duft. Og det bruges også til at fremstille 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-49-9
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00008793
InChI nøgle RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC navn hex-5-en-2-one
SMIL CC(=O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexen-2-one
Tæthed 0.847
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Like Ketone
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1699137
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥98%