Få mere at vide
5-Hexen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hexen-1-ol |
| CAS | 821-41-0 |
| Molekylær formel | C6H12O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Hexen-6-ol, 6-Hydroxy-1-hexene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMIL | OCCCCC=C |
| IUPAC navn | hex-5-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.0888 |