Få mere at vide
5-Hexen-1-ol, 99%
Artikelnummer. 11944621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944621 100 mL Glasflaske 100ml
10647162 5 mL Glasflaske 5ml
10644902 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213041000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-41-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC navn hex-5-en-1-ol
SMIL C=CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexen-1-ol
Farve Farveløs
Tæthed 0.8725g/mL
Kogepunkt 152.0°C to 155.0°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.4340 to 1.4360
Mængde 100 mL
Beilstein 01,IV,2137
Specifik vægtfylde 0.8725
Opløselighedsinformation Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.