Få mere at vide
5-Hexen-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11422428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422428 25 g 25g
11412428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15766.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
5-hexen-1-ol anvendes ved ringslutning til en tetrahydropyran ved phenylselenetherificering. Det bruges også som byggesten i syntetisk kemi. Yderligere anvendes det til at fremstille 6-brom-hex-1-en ved reaktion med phosphortribromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Hexen-1-ol anvendes til ringslutning til en tetrahydropyran ved phenylselenetherificering. Det bruges også som byggesten i syntetisk kemi. Yderligere anvendes det til at fremstille 6-brom-hex-1-en ved reaktion med phosphortribromid.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-41-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00002981
InChI nøgle UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC navn hex-5-en-1-ol
SMIL C=CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hexen-1-ol
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.842
Kogepunkt 152°C to 155°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Analyseprocentområde 97%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.436
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1236458
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske