Få mere at vide
5-Hex-1-ynylnikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408914
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10408914 5 g 5g
10161312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09434DE
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-31-9
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00830967
InChI nøgle FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
PubChem CID 2736516
IUPAC navn 5-hex-1-ynylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hex-1-ynylnicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%