Få mere at vide
5-Heptylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Heptylresorcinol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-12(14)10-13(15)9-11/h8-10,14-15H,2-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 208.1463 |