Få mere at vide
5-H-Octafluoropentanansyre, TRC
Artikelnummer. 30415873
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30415873 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30415873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO273148500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-H-Octafluoropentanoic Acid
CAS 376-72-7
Molekylær formel C5 H2 F8 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,-Octafluoropentanoic Acid, 5-H-Octafluoropentanoic Acid, ω-Hydrooctafluorovaleric Acid, ω-Hydroperfluorovaleric Acid, ω-Monohydrooctafluoropentanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15)
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.055
Formel vægt 245.993