Få mere at vide
5-Formyluracil, 98%
Artikelnummer. 10594934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10594934 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10594934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399142500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-08-0
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.10
MDL nummer MFCD00192185
InChI nøgle OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
IUPAC navn 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
SMIL O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyluracil
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 mg
Formel vægt 140.1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Formyluracil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.