Få mere at vide
5-Formylthiophen-2-boronsyre, 97%
Artikelnummer. 11422300
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422300 1 g 1g
11432300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29289.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4347-33-5
Molekylær formel C5H5BO3S
Molekylvægt (g/mol) 155.96
MDL nummer MFCD02093666
InChI nøgle DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
IUPAC navn (5-formylthiophen-2-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt ∽124°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 155.97
Procent renhed 97%