Få mere at vide
5-Formyltetrahydropteroic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyltetrahydropteroic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N6O4/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23) |
| Formel vægt | 344.1233 |
| Procent renhed | >95% |