Få mere at vide
5-Formylsalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30390419
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30390419 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30390419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF701093500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formylsalicylic Acid
CAS 616-76-2
Molekylær formel C8 H6 O4
Mængde 500 mg
Synonym 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O
IUPAC navn 5-formyl-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.131
Formel vægt 166.027