Få mere at vide
5-Formylfuran-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30391524
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30391524 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30391524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF700500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Molekylær formel C6 H4 O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC navn 5-formylfuran-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 140.09
Formel vægt 140.011