missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 273731-82-1 |
| Molekylær formel | C11H15BO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BO4/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)9-6-5-8(7-13)14-9/h5-7H,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2oc(C=O)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.05 |
| Formel vægt | 222.1063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?