missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Formylcytosine, TRC

Artikelnummer. 30137361
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137361 1 mg
30009050 10 mg
30003771 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6989751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4425-59-6
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Synonym 4-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-Amino-2-hydroxy-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 6-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-Amino-5-formyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Formyl-6-amino-2,3-dihydro-2-oxopyrimidine
IUPAC navn 6-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde
SMIL NC1=C(C=O)C=NC(N1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Formylcytosine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,10)
Formel vægt 139.04
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.