Få mere at vide
5-Formylcytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formylcytidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O6/c11-8-4(2-14)1-13(10(18)12-8)9-7(17)6(16)5(3-15)19-9/h1-2,5-7,9,15-17H,3H2,(H2,11,12,18)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |