Få mere at vide
5-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049461
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049461 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049461 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0034.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS 22407-20-1
Analyt- eller komponentnavne 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H6 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI), 42W88, Ph Eur Allopurinol Impurity B, USP Allopurinol Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMIL NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC navn 5-formamido-1H-pyrazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 154.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 154,0491 g/mol