Få mere at vide
5-Formyl Uracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyluracil |
| CAS | 1195-08-0 |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10) |
| SMIL | O=CC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vægt | 140.0222 |