Få mere at vide
5-Formyl Nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6221-06-3 |
| Molekylær formel | C8 H7 N O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cncc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | methyl 5-formylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0426 |