Få mere at vide
5-Formyl-heptanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-heptanoic Acid |
| CAS | 1379186-31-8 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Formylheptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCC(CCCC(=O)O)C=O |
| IUPAC navn | 5-formylheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |