Få mere at vide
5-Formyl-4-methylthiophen-2-boronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11445720
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445720 1 g 1g
11455720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25947.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 352530-25-7 | C6H7BO3S | 169,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352530-25-7
Molekylær formel C6H7BO3S
Molekylvægt (g/mol) 169.99
MDL nummer MFCD03093890
InChI nøgle QEIXJCOHLUKRPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-4-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-borono-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, zlchem 1324, acmc-209iey, 5-borono-3-methylthiophene-2-carbaldehyde, b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl boronic acid, boronicacid,b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl
PubChem CID 46738927
IUPAC navn (5-formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronsyre
SMIL CC1=C(SC(=C1)B(O)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 169.95
Procent renhed 97%