Learn More
5-Formyl-2'-O-methylcytidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-2’-O-methylcytidine |
| CAS | 176858-79-0 |
| Molekylær formel | C11 H15 N3 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O6/c1-19-8-7(17)6(4-16)20-10(8)14-2-5(3-15)9(12)13-11(14)18/h2-3,6-8,10,16-17H,4H2,1H3,(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C=O)C(=NC2=O)N |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-2-oxo-pyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.253 |
| Formel vægt | 285.0961 |