Få mere at vide
5-Formyl-2-(morpholin-4-yl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-2-(morpholin-4-yl)benzonitrile |
| CAS | 1272756-61-2 |
| Molekylær formel | C12H12N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c13-8-11-7-10(9-15)1-2-12(11)14-3-5-16-6-4-14/h1-2,7,9H,3-6H2 |
| SMIL | C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)C#N |
| IUPAC navn | 5-formyl-2-morpholin-4-ylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vægt | 216.0899 |