Få mere at vide
5-Formyl-2-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-2-methylpyrimidine |
| CAS | 90905-33-2 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 2-methyl-, 2-Methyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-Formyl-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-Methylpyrimidine-5-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c1-5-7-2-6(4-9)3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc(C=O)cn1 |
| IUPAC navn | 2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vægt | 122.048 |