Få mere at vide
5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049225
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049225 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049225 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 105764-07-6
Analyt- eller komponentnavne 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tamsulosin Hydrochloride Imp. E (EP), Tamsulosin Imp. E (EP), 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity E, Tamsulosin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMIL COc1ccc(C=O)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-formyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 215.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 215.0252 g/mol